Learn More
3M™ Aura™ Partikelmaske
3M™ Aura™ Partikelmaske Serie 9300+Gen3 ist die dritte Generation der meistverkauften flach faltbaren 3M™ Aura™ Atemschutzmaske.
189.00 CHF - 373.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 149 |
---|---|
Design Type | Flat-fold |
Einwegprodukt | Single-use |
Material | Advanced Electret Media |
Produkttyp | General Purpose Particulate Respirator |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17817603
|
3M™
7100138120 |
9322+Gen3-SP |
189.00 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17897593
|
3M™
7100138357 |
9332+Gen3-SP |
373.00 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Originales 3-teiliges, flach faltbares Design für verschiedene Gesichtsformen und -größen
- Neues 3M™ Cool Flow™ Komfortventil führt einen höheren Prozentsatz an warmer Ausatemluft ab – für ein Mehr an Komfort (im Vergleich zum gleichwertigen Modell 3M™ Aura™ 9300+).
- 3M Advanced Electret Filtermedium (AEM) erleichtert das Atmen
- Innovative Laschen an den oberen und unteren Maskenteilen erleichtern das Positionieren und Anpassen
- Textile Kopfbänder, farbkodiert für die schnelle und einfache Identifizierung des Schutzgrads (blau für FFP2)
- Flach faltbares Design und Einzelverpackung für einfache Lagerung
- FFP2 (NPF 12) Atemschutz in gefährlichen Arbeitsumgebungen
- In Standardpackungen (20 pro Karton) oder Kleinpackungen (5 pro Karton) erhältlich
- Hergestellt im Vereinigten Königreich
Spezifikation
EN 149 | |
Single-use | |
General Purpose Particulate Respirator | |
Yes | |
Flat-fold |
Flat-fold | |
Advanced Electret Media | |
One Size | |
Yes |