Learn More
3M™ Aura™ 9322+ Atemschutzmasken
Bietet Schutz vor Feinstaub und Wassernebeln.
Marke:  3M™ 7100004175
Artikelnummer. 11747574
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfrage kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen und die Versand-, bzw. Liefertermine sind möglicherweise nicht akkurat.
Beschreibung
Beschreibung
  • Einzigartiges Drei-Panel-Design für mehr Komfort und einfache Kommunikation
  • Weiches Abdeckband auf der Innenseite sorgt für mehr Komfort
  • Das zentral positionierte Kühlventil reduziert die Wärmeentwicklung, erleichtert die Atmung und kühlt den Atem.
  • Gleichmäßig gespannte Kopfbänder zur Entlastung des Gurtdrucks
  • Leicht und faltbar
  • Einzeln verpackt, um Kontamination während der Lagerung zu vermeiden
  • Schutzklasse FFP2
  • Zugewiesener Partikelschutzfaktor von 10 (NPF 12)