Learn More
Attune™ NxT Software, single license
Attune NxT Software, Einzellizenz
Marke:  Invitrogen A24856
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15350667
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Attune™ NxT Software wird für den Betrieb und die Wartung des Attune™ NxT Akustik-Fokussierzytometers verwendet. Es ermöglicht eine leistungsstarke, anwenderdefinierte, experimentelle Analyse über eine intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche und bietet erweiterte Tools für die Erfassung und Analyse, die für Benutzer auf allen Erfahrungsstufen einfach zu bedienen sind.
  • Vereinfachte Nutzung — intuitive, optimierte Benutzeroberfläche
  • Geschwindigkeit — schnellere Echtzeitanalyse großer Datensätze
  • Einfache Bedienung des Geräts — automatische Wartung und Leistungsüberwachung des Geräts
    Vereinfachte Nutzung
    Die Attune™ NxT Software verfügt über ein Menüsystem, das Ihnen jederzeit die Funktionen bietet, die Sie benötigen, ohne viel Scrollen und Klicken. Auf der Registerkarte 'Anpassung' können Sie Einstellungen für Plots, Blöcke, Experimente, Berichte und Überlagerungen vordefinieren. Zur Vereinfachung der Versuchsanordnung zeigt der Vorschaubildschirm alle Plotkombinationen sofort an, sodass Sie sie ganz einfach zum Arbeitsbereich des Experiments hinzufügen können. Die Kompensation ist automatisiert oder anwenderdefiniert und kann mit Hilfe eines Kompensationsleitfadens eingerichtet werden.
    Höhere Geschwindigkeit für mehr Produktivität
    Die Attune™ NxT Software wurde entwickelt, um die Effizienz bei der Datenanalyse zu maximieren. Sie verwendet ein Windows™ 7 64-Bit-System, um schnelle Aktualisierungsraten für große Datensätze mit bis zu 20 Millionen Ereignissen zu bieten, die von Multilaser- und Multiparameter-Instrumenten erstellt werden. Mit der Software können Sie Änderungen an Ihren Datendiagrammen sofort in Echtzeit visualisieren, wenn Sie Anpassungen vornehmen. So verbringen Sie weniger Zeit mit der Datenanalyse und mehr Zeit mit Ihrer Forschung.
    Einfache Gerätebedienung
    Durchflusszytometer erfordern oft, dass der Anwender Zeit damit verbringt, die Qualität des Systems durch Wartungsaufgaben und eine ordnungsgemäße Qualitätskontrolle sicherzustellen, da Änderungen an Lasern, Fluidik und Optik die Qualität der generierten Daten beeinflussen können. Die Attune™ NxT Software übernimmt viele dieser manuellen Aufgaben und automatisiert diese vollständig, um die Zeit für die Wartung des Geräts zu reduzieren. Die Software bietet ein automatisiertes System zur Nachverfolgung von Qualitätskontrollgeräten, das für die Erfassung und Analyse präziser Daten, die nur minimale Benutzerinteraktionen erfordern, wichtig ist.
    Software-Funktionen:
    Gerätekontrollen
    Automatisierte Wartung und Leistungstests
    Datenerfassung
    Visualisierungswerkzeuge
    Punktdiagramm, Dichtediagramm, Histogramm
    Histogrammmarkierung, Vierfachmarkierung
    Angepasste Logikgatter
    Datenplot-Vorschau für eine schnelle Plot-Einrichtung
    Daten-Anzeige —Protokoll, linear, Protokolltransformierungen
    Statistik — mittlere, median, Modus, %CV, rCV, SD, % gesamt, % getriggert
    Versuchsaufbau
    Automatische Kompensation
    Automatische Layouts und Freiform-Arbeitsbereichslayouts
    Analysetools
    Auswahltools für mehrere Dateien
    Dateiverwaltung
    Import/Export von Dateien und Experimenten
    Im FCS3.1-Format gespeicherte Dateien
    Benutzerverwaltung und Sicherheit
    Benutzer- und Administratorkonten — basic/admin
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    5 Attune™ NxT Software-Dongles, 5 Kopien Attune™ NxT Software
    Je 5
    Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
    Attune™ NxT Software mit einer Lizenz