Learn More
Attune™ NxT Software, single license
Attune NxT Software, Einzellizenz
Marke: Invitrogen A25554
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Attune™ NxT Software wird für den Betrieb und die Wartung des Attune™ NxT Akustik-Fokussierzytometers verwendet. Es ermöglicht eine leistungsstarke, anwenderdefinierte, experimentelle Analyse über eine intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche und bietet erweiterte Tools für die Erfassung und Analyse, die für Benutzer auf allen Erfahrungsstufen einfach zu bedienen sind.Vereinfachte Nutzung
Die Attune™ NxT Software verfügt über ein Menüsystem, das Ihnen jederzeit die Funktionen bietet, die Sie benötigen, ohne viel Scrollen und Klicken. Auf der Registerkarte 'Anpassung' können Sie Einstellungen für Plots, Blöcke, Experimente, Berichte und Überlagerungen vordefinieren. Zur Vereinfachung der Versuchsanordnung zeigt der Vorschaubildschirm alle Plotkombinationen sofort an, sodass Sie sie ganz einfach zum Arbeitsbereich des Experiments hinzufügen können. Die Kompensation ist automatisiert oder anwenderdefiniert und kann mit Hilfe eines Kompensationsleitfadens eingerichtet werden.
Höhere Geschwindigkeit für mehr Produktivität
Die Attune™ NxT Software wurde entwickelt, um die Effizienz bei der Datenanalyse zu maximieren. Sie verwendet ein Windows™ 7 64-Bit-System, um schnelle Aktualisierungsraten für große Datensätze mit bis zu 20 Millionen Ereignissen zu bieten, die von Multilaser- und Multiparameter-Instrumenten erstellt werden. Mit der Software können Sie Änderungen an Ihren Datendiagrammen sofort in Echtzeit visualisieren, wenn Sie Anpassungen vornehmen. So verbringen Sie weniger Zeit mit der Datenanalyse und mehr Zeit mit Ihrer Forschung.
Einfache Gerätebedienung
Durchflusszytometer erfordern oft, dass der Anwender Zeit damit verbringt, die Qualität des Systems durch Wartungsaufgaben und eine ordnungsgemäße Qualitätskontrolle sicherzustellen, da Änderungen an Lasern, Fluidik und Optik die Qualität der generierten Daten beeinflussen können. Die Attune™ NxT Software übernimmt viele dieser manuellen Aufgaben und automatisiert diese vollständig, um die Zeit für die Wartung des Geräts zu reduzieren. Die Software bietet ein automatisiertes System zur Nachverfolgung von Qualitätskontrollgeräten, das für die Erfassung und Analyse präziser Daten, die nur minimale Benutzerinteraktionen erfordern, wichtig ist.
Software-Funktionen:
Gerätekontrollen
Automatisierte Wartung und Leistungstests
Datenerfassung
Visualisierungswerkzeuge
Punktdiagramm, Dichtediagramm, Histogramm
Histogrammmarkierung, Vierfachmarkierung
Angepasste Logikgatter
Datenplot-Vorschau für eine schnelle Plot-Einrichtung
Daten-Anzeige —Protokoll, linear, Protokolltransformierungen
Statistik — mittlere, median, Modus, %CV, rCV, SD, % gesamt, % getriggert
Versuchsaufbau
Automatische Kompensation
Automatische Layouts und Freiform-Arbeitsbereichslayouts
Analysetools
Auswahltools für mehrere Dateien
Dateiverwaltung
Import/Export von Dateien und Experimenten
Im FCS3.1-Format gespeicherte Dateien
Benutzerverwaltung und Sicherheit
Benutzer- und Administratorkonten — basic/admin
Spezifikation
Attune™ | |
1 x | |
1 Einzelbenutzerlizenz | |
Durchflusszytometersoftware |
1 Attune™ NxT Software-Dongle, 1 Kopie Attune™ NxT Software | |
Raumtemperatur | |
Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung |