Learn More
Attune™ NxT Wartungskit
Das Attune NxT Wartungskit hilft Ihnen, Ausfallzeiten zu vermeiden und einen optimalen Betrieb Ihrer Attune NxT Acoustic Focusing Zytometer-Hardware zu gewährleisten.
Marke: Invitrogen A43038
2527.00 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses praktische Kit enthält ausreichend Zubehör für alle empfohlenen vorbeugenden Wartungsmaßnahmen für 12 Monate. Diese Verfahren sind: Austausch der Spritze (alle zwei Jahre), des SIP-Schlauchs (jährlich) und der Geräteflaschen (jährlich) sowie Durchführung der Systemdekontamination (vierteljährlich). Das Kit enthält 1 Abfallflasche, 1 Fokussierflüssigkeitstank, 12 Fokussierflüssigkeitsfilter, 2 Spritzen, 1 SIP-Röhrchen und 1 Debubblelösung.
Spezifikation
Attune™ | |
• 1 Abfallflasche • 1 Fokussierflüssigkeitsflasche • 12 Fokussierflüssigkeitsfilter • 2 Spritzen • 1 SIP • 1 Debubble-Lösung Bei Raumtemperatur lagern. |
|
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis | |
Wartungskit für Durchflusszytometer |
Nicht austauschbar | |
1 kit | |
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung |