Learn More
Invitrogen™ Attune™ NXT Abtropftablett
Der Attune NxT Tropftablett ist ein optionales Zubehör für das Attune NxT Acoustic Focusing Zytometer, das verhindert, dass Probe auf den Labortisch verschüttet wird, wenn das Probenröhrchen vom SIP-Röhrchen entfernt wird.
Marke: Invitrogen™ 100023101
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das Tropftablett hat eine eingerückte Lippe, die hält mehrere Milliliter verschütteter Probe auffängt
Spezifikation
Attune™ | |
1 tray | |
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung |
Bei Raumtemperatur lagern. |
|
Raumtemperatur | |
Abtropftablett für Durchflusszytometer |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.