Learn More
Invitrogen™ Attune™ NXT Automation Bundle, Stapel
Automatisieren Sie Ihre Durchflusszytometrie-Workstation mit dem Attune NxT und dem Orbitor RS2 Automatisierungspaket
Marke:  Invitrogen™ A33007
Artikelnummer. 16622172
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Automatisieren Sie Ihre Durchflusszytometrie-Workstation mit dem Attune NxT und Orbitor RS2 Automation Bundle. Der Orbitor RS2 Microplate Mover ist ein Automatisierungsroboter, der eine verbesserte Walk-Away-Zeit und intelligentere Produktivität bietet. Dieses Automatisierungspaket wurde für das Attune NxT Acoustic Focusing Zytometer entwickelt, das in den Attune NxT, CytKick oder CytKick Max Autosampler integriert ist. Es gibt drei Konfigurationen für Aufbewahrung und Handling Ihres Plattenformats: mit drei sequentiellen Zugriffsstapel (40 Platten pro Stapel) (diese Seite), mit drei Hotels mit Direktzugriff (24 Platten/3 Hotels) (Kat.- Nr. A33008) und mit zwei sequentiellen Zugriffsstapeln und einem Hotel mit Direktzugriff (Kat.- Nr. A35220).
  • Dank der großen vertikalen Reichweite kann der Orbitor RS2 Microplate Mover praktisch jede Position von Mikrotiterplatten-Instrumenten, einschließlich gestapelten Geräten, erreichen. Der Teleskoparm kann eine Vielzahl von Entfernungen erreichen. Der intelligente Arm bewegt sich durch den Sockel und ermöglicht so schnelle und effiziente Bewegungen. Dieser Roboter verfügt über einen vollen 360° Arbeitsbereich mit unbegrenzter Sockelrotation, wodurch abrupte Stopps und Rückwärtsbewegungen überflüssig werden.
  • Die fortschrittliche Bewegungssteuerung mit geschlossenem Regelkreis ermöglicht die Kollisionserkennung und Positionsüberwachung, sodass der Orbitor RS2 Microplate Mover schnell wieder seine Arbeit aufnehmen kann, ohne dass ein Neustart erforderlich ist. Mit einer Vielzahl von Funktionen zur Greifsteuerung kombiniert dieser Roboter Leistung mit Innovation. Von der variablen Kraftsteuerung bis zur Plattenerkennung – die durchdachten Funktionen werden Sie beeindrucken. Das Ergebnis ist bemerkenswerte Geschwindigkeit, präzise Bewegung und konsistente, genaue Plattenplatzierung.
  • Der Orbitor RS2 Microplate Mover wird von der Thermo Scientific Momentum Integration Software mit Funktionen wie Momentum Scheduling-Software, Fehlererkennung und -wiederherstellung sowie einem dynamischen Scheduler unterstützt, der Änderungen während des Betriebs ermöglicht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Attune™
1 Paket
Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
• Orbitor RS2 Microplate Mover
• Integriertes Barcode-Lesegerät
• 3 Plattenstapel
• Momentum Software
Raumtemperatur
Durchflusszytometer-Automationspaket