Learn More
Invitrogen™ Attune™ NXT Automation Bundle, Hotels
Das Attune NxT Automation Bundle besteht aus einem Orbitor RS2 Microplate Mover und einem Barcode-Lesegerät für die schnelle und einfache Plattenidentifizierung.
Brand:  Invitrogen™ A33008
Product Code. 15965041
  • auf Anfrage / 1 Set
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
Dieser Orbitor RS2 Microplate Mover ist ein Automatisierungsroboter, der für die Verwendung mit dem Attune NxT Acoustic Focusing Zytometer entwickelt wurde, das die Durchflusszytometrie in automatisierten Umgebungen für einen erhöhten Probendurchsatz ermöglicht. Es wird in drei verschiedenen Konfigurationen angeboten: mit sequentiellen Zugriffstapeln für die Aufbewahrung und Handhabung von Platten (Kat.- Nr. A33007), mit Hotels mit Direktzugriff (24 Platten/3 Hotels) (diese Seite), mit zwei sequentiellen Zugriffstapeln und einem Hotel mit Direktzugriff (Kat.- Nr. A35220).
Dank der großen vertikalen Reichweite kann der Orbitor RS2 Microplate Mover praktisch jede Position von Mikrotiterplatten-Instrumenten, einschließlich gestapelten Geräten, erreichen. Der Teleskoparm kann eine Vielzahl von Entfernungen erreichen. Der intelligente Arm bewegt sich durch den Sockel und ermöglicht so schnelle und effiziente Bewegungen. Dieser Roboter verfügt über einen vollen 360°-Arbeitsbereich mit unbegrenzter Sockelrotation, wodurch abrupte Stopps und Rückwärtsbewegungen vermieden werden.
Die fortschrittliche Bewegungssteuerung mit geschlossenem Regelkreis ermöglicht die Kollisionserkennung und Positionsüberwachung, sodass der Orbitor RS2 Microplate Mover schnell seine Arbeit fortsetzen kann, ohne dass ein Neustart erforderlich ist. Mit einer Vielzahl von Funktionen zur Greifsteuerung kombiniert dieser Roboter Leistung mit Innovation. Von der variablen Kraftsteuerung bis zur Plattenerkennung – die durchdachten Funktionen werden Sie beeindrucken. Das Ergebnis ist bemerkenswerte Geschwindigkeit, präzise Bewegung und eine konsistente, genaue Plattenplatzierung.
Der Orbitor RS2 Microplate Mover wird von der Thermo Scientific Momentum Integration Software mit Funktionen wie Momentum Scheduling-Software, Fehlererkennung und -wiederherstellung sowie einem dynamischen Scheduler unterstützt, der Änderungen während des Betriebs ermöglicht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Attune™
1 bundle
Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
• Orbitor RS2 Microplate Mover
• Integriertes Barcode-Lesegerät
• 3 Platten-Hotels
• Momentum Software
Raumtemperatur
Durchflusszytometer-Automationspaket
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.