Learn More
Thermo Scientific Chemicals Atracurium Besilat, 96 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Atracurium besylate |
Schmelzpunkt | 90.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 95% min. (mix of isomers) (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 1243.49 |
Reinheit (%) | 96% |