missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ATP6AP1L Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen PA569341
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
This target displays homology in the following species: Dog: 93%; Horse: 92%; Human: 100%; Pig: 79%
ATP6AP1L gene ontology annotations related to this gene include ATP hydrolysis coupled proton transport.Spezifikation
ATP6AP1L | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
ATP6AP1L | |
ATP6AP1L; ATPase H+ transporting accessory protein 1 like; ATPase, H+ transporting, lysosomal accessory protein 1-like; Vacuolar proton pump subunit S1-like protein; V-type proton ATPase subunit S1-like protein | |
Rabbit | |
Affinity chromatography | |
RUO | |
92270 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Western Blot | |
0.5 mg/mL | |
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
Q52LC2 | |
ATP6AP1L | |
synthetic peptide directed towards the C terminal region of human ATP6AP1L | |
100 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur