Learn More
Lenz Laborglasintrumente Atomatic Duran Pipette
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
100 ml
Beschreibung
- Kipp-Spender
- Spenderkopf mit Flasche (1 l)
- Schliffverbindung:NS 29/32
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Standard-Konusverbindung | NS 29/32 |