Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Birnenförmige ASTM-Zentrifugenröhrchen
Aus Borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ birnenförmige ASTM-Zentrifugenröhrchen eignen sich ideal zum Zentrifugieren von Proben, um Feststoffe aus flüssigen chemischen Lösungen zu trennen.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05675005
Artikelnummer. 10613765
  • 71.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
  • Zylindrische Basis
  • ASTM D 96
  • Belastbarkeit bis RZB 700
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas (3.3)
160 mm
Konisch
700 × g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Birnenförmige ASTM-Zentrifugenröhrchen > Länge (metrisch): 160 mm