Learn More
ASTM-Methode D6042 Standard-7-Komponenten, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep ASTM-D6042
Additional Details : Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II
Includes: Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol | 128-37-0 | 50μg/ml |
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamat [Irganox 1076] | 2082-79-3 | 50μg/ml |
Erucasäureamid | 112-84-5 | 50μg/ml |
Irgafos 168 | 31570-04-4 | 50μg/ml |
Irganox 1010 | 6683-19-8 | 50μg/ml |
Irganox 3114 | 27676-62-6 | 50μg/ml |
Vitamin E | 10191-41-0 | 50 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
ASTM Method D6042 Standard | |
1 mL | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte | |
Isopropanol |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. | |
ASTM Method D6042 |
Sicherheit und Handhabung
- ASTM-D6042
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol
Produkt nur für den Laborgebrauch