Learn More
ASTM-Methode D3710 Standard-16-Komponenten, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep ASTM-D3710
Additional Details : Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : I
Includes: Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
p-Xylol | 106-42-3 | 14% (w/w) |
Toluol | 108-88-3 | 11,6% (w/w) |
2-Methylbutan | 78-78-4 | 10,5% (w/w) |
n-Heptan | 142-82-5 | 10,5% (w/w) |
n-Pentan | 109-66-0 | 8,1% (w/w) |
2,4-Dimethylpentan | 108-08-7 | 5,8% (w/w) |
2-Methylpentan | 107-83-5 | 5,8% (w/w) |
n-Hexan | 110-54-3 | 5,8% (w/w) |
n-Octan | 111-65-9 | 5,8% (w/w) |
n-Propylbenzol | 103-65-1 | 4,7% (w/w) |
n-Butylbenzol | 104-51-8 | 3,5% (w/w) |
n-Decan | 124-18-5 | 3,5% (w/w) |
n-Dodecan | 112-40-3 | 3,5% (w/w) |
n-Pentadecan | 629-62-9 | 2,3% (w/w) |
n-Tetradecan | 629-59-4 | 2,3% (w/w) |
n-Tridecan | 629-50-5 | 2,3% (w/w) |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
ASTM Method D3710 Standard | |
ASTM Method D3710 | |
1 mL | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
Neat | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
Sicherheit und Handhabung
- ASTM-D3710
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: propylbenzene, toluene, p-xylene, heptane, isopentane, pentane, 2,4-dimethylpentane, n-hexane, hexan
Produkt nur für den Laborgebrauch