Learn More
ASTM-Methode D2887 Standard-20-Komponenten, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep ASTM-D2887
Additional Details : CAS : 544-76-3 Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 1131 Chem class : 3 Pack group : I
Includes: Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
n-Decan | 124-18-5 | 0,5 % (w/w) |
n-Dodecan | 112-40-3 | 0,5 % (w/w) |
n-Dotriacontan | 544-85-4 | 0,5 % (w/w) |
n-Eicosan | 112-95-8 | 0,5 % (w/w) |
n-Heptadecan | 629-78-7 | 0,5 % (w/w) |
n-Heptan | 142-82-5 | 0,5 % (w/w) |
n-Hexadecan | 544-76-3 | 0,5 % (w/w) |
n-Hexan | 110-54-3 | 0,5 % (w/w) |
N-Hexatriacontan | 630-06-8 | 0,5 % (w/w) |
n-Nonan | 111-84-2 | 0,5 % (w/w) |
n-Octacosan | 630-02-4 | 0,5 % (w/w) |
n-Octadecan | 593-45-3 | 0,5 % (w/w) |
n-Octan | 111-65-9 | 0,5 % (w/w) |
n-Pentadecan | 629-62-9 | 0,5 % (w/w) |
n-Pentan | 109-66-0 | 0,5 % (w/w) |
N-Tetracontan | 4181-95-7 | 0,5 % (w/w) |
n-Tetracosan | 646-31-1 | 0,5 % (w/w) |
n-Tetradecan | 629-59-4 | 0,5 % (w/w) |
N-Tetratetracontan | 7098-22-8 | 0,5 % (w/w) |
n-Undecan | 1120-21-4 | 0,5 % (w/w) |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
ASTM Method D2887 Standard | |
ASTM Method D2887 | |
1 mL | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
Carbon Disulfide | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
Sicherheit und Handhabung
- ASTM-D2887
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: carbon disulphate, n-hexane
Produkt nur für den Laborgebrauch