Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ Pumpenschläuche, LMT 55
Kristallklar und flexibel, langlebig und rissfest.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 070534-07-ND
Artikelnummer. 10104924
  • 49.05 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • DEHP- und phthalatfrei für Laboranwendungen
  • Zweistufige Konfiguration
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
  • BPA- und Phthalat-frei
  • Geeignet für die meisten anorganischen Chemikalien, die im Labor verwendet werden
  • Nicht oxidierend und nicht kontaminierend und weniger durchlässig als Gummischläuche
  • Die glasig-glatte Innenbohrung verhindert Anhaftungen und erleichtert so die Reinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Entspricht FDA, NSF, 3-A und USP Klasse VI., NSF, 3-A, USP Class VI
Pumpenschlauch
0,64 mm
0.1 in.
15 in.
0,04 in.
Temperatur (TEMP): -50 bis +74 °C
Orange/weiß
0,03 in.
Tygon
2,44 mm
381 mm
0,90 mm
55 (Shore A)