Learn More
AS 19
Click to view available options
Menge:
10 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | AS 19 |
CAS | 1000578-26-6 |
Farbe | Gelb |
Summenformel | C18H25N3 |
MDL-Nummer | MFCD08669663 |
Menge | 10 mg |
Synonym | as-19 drug, d0x9ys, 2s-+-5-1,3,5-trimethylpyrazol-4-yl-2-dimethylamino tetralin, 2s-n,n-dimethyl-5-1,3,5-trimethylpyrazol-4-yl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine |
InChI-Schlüssel | BTTOYOKCLDAHHO-HNNXBMFYSA-N |
SMILES | CC1=C(C(=NN1C)C)C2=C3CCC(CC3=CC=C2)N(C)C |
IUPAC-Name | (2S)-N,N-Dimethyl-5-(1,3,5-Trimethylpyrazol-4-yl)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-amin |