Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Kniegelenk
Kniegelenk zur Verwendung mit dem Gussfuss (158340) oder direkte Montage an ein Mikroskop mit M6-Gewinde
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 158345
Artikelnummer. 15723032
  • 256.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kniegelenk, um flexible Lichtleiter und Linienlichter präzise zu positionieren.
Spezifikation
Spezifikation
Zubehör
Basis 158340 oder direkt auf einem Mikroskop mit M6-Gewinde.
7.9 in.
Stereomikroskopie-Beleuchtung
2 x M6-Bohrung
200 mm