Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SolventSafe Pipettenspitzen
Führen Sie präzise und konsistente Anwendungen mit diesen Pipettenspitzen durch, die sich bei Exposition gegenüber potenziellen Kontaminanten versiegeln.
Marke: Thermo Scientific™ 5479E
Beschreibung
Pipettieren Sie genau und konsistent mit Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Spezialpipettenspitzen, die die Pipette bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen und diese in der Barriere einschließen. ART Barriere-Spezialpipettenspitzen helfen beim Pipettieren in einer Vielzahl von Anwendungen. Extra lange Thermo Scientific™ REACH™ Spitzen bieten zusätzliche Kontaminationskontrolle.
Merkmale:
- Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
- Steril, nicht-steril und in verschiedenen Verpackungsoptionen erhältlich
- Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Branche
Konzipiert als Pipettierhilfe bei einer Vielzahl von Anwendungen:
Extra lang zur Vermeidung von Kontamination, da der Pipettenschaft nicht in das Probengefäß gerät
Gel-Befüllung geeignet für das Einfüllen von Acrylamid- oder Agarosegelen
Mit weiter Öffnung, genomisch für genomische DNA, empfindliche Zelllinien und anderen viskose Stoffe
Lösungsmittelfest für Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel
Kompatibel mit:
SoftFit™ Pipettenspitzen ermöglichen die präzise und konsistente Pipettierung mit Mehrkanalpipetten
Ergonomische Pipettenspitzen sind für Gilson pipetteman™ Pipetten und Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus Pipetten geeignet
Spezifikation
ART SolventSafe 1000E, gefiltert, steril, Gestell | |
Gefiltert | |
ART SolventSafe 1000E | |
8.83 cm | |
Micropoint | |
ART |
1000 μ l | |
Steril | |
3.47 Zoll | |
Racks | |
Universelle Passform |
Begrenzte Garantiezeit: Für dieses Produkt gewähren wir eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum. Dabei gelten die Garantievoraussetzungen und Ausnahmeregelungen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.