Learn More
Thermo Scientific™ Klappdeckel-Rack für ART™ Barriere- Pipettenspitzen ohne Filter
Greifen Sie mit dem vielseitigen Klappdeckel-Rack, das speziell für Ihre Arbeitsweise konzipiert ist, mit einer Hand auf die Spitzen zu.
75.45 CHF - 152.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Modell | ART ohne Filter |
Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin |
Format | Racks |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Sterilität | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Sterilität | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15133576
|
Thermo Scientific™
3512-HR |
ART Nicht gefiltert, nicht gefiltert, nicht steril, Gestell | 10 μl | Unsteril | Zertifizierte Qualität |
75.45 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15153576
|
Thermo Scientific™
3512-05-HR |
ART Low Retention, nicht gefiltert, nicht steril, Gestell | 10 μl | Unsteril | Zertifizierte Qualität |
84.65 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15163576
|
Thermo Scientific™
3511-05-HR |
ART Low Retention, nicht gefiltert, steril, Gestell | 10 μl | Steril | Steril |
106.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15113606
|
Thermo Scientific™
3542-HR |
ART ohne Filter, nicht steril, Gestell | 200 μl | Unsteril | Zertifizierte Qualität |
111.00 CHF
768 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15123606
|
Thermo Scientific™
3541-HR |
ART Nicht gefiltert, steril, Gestell | 200 μl | Steril | Steril |
152.00 CHF
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15133606
|
Thermo Scientific™
3542-05-HR |
ART Low Retention, nicht gefiltert, nicht steril, Gestell | 200 μl | Unsteril | Zertifizierte Qualität |
105.00 CHF
768 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15143606
|
Thermo Scientific™
3541-05-HR |
ART Low Retention, nicht gefiltert, steril, Gestell | 200 μl | Steril | Steril |
125.00 CHF
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15133636
|
Thermo Scientific™
3792-HR |
ART ohne Filter, besonders lang | 1000 μl | Unsteril | Zertifizierte Qualität |
110.00 CHF
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15143636
|
Thermo Scientific™
3792-05-HR |
ART Low Retention, nicht gefiltert, nicht steril, Gestell | 1000 μl | Unsteril | Zertifizierte Qualität |
88.50 CHF
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15153636
|
Thermo Scientific™
3791-HR |
ART Nicht gefiltert, steril, Gestell | 1000 μl | Steril | Steril |
128.00 CHF
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15163636
|
Thermo Scientific™
3791-05-HR |
ART Low Retention, nicht gefiltert, steril, Gestell | 1000 μl | Steril | Steril |
107.00 CHF
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15173636
|
Thermo Scientific™
3152-HR |
ART ohne Filter, nicht steril, Gestell | 1250 μl | Unsteril | Zertifizierte Qualität |
87.80 CHF
768 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15103646
|
Thermo Scientific™
3151-HR |
ART Nicht gefiltert, steril, Gestell | 1250 μl | Steril | Steril |
94.75 CHF
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15113646
|
Thermo Scientific™
3152-05-HR |
ART Low Retention, nicht gefiltert, nicht steril, Gestell | 1250 μl | Unsteril | Zertifizierte Qualität |
89.95 CHF
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15123646
|
Thermo Scientific™
3151-05-HR |
ART Low Retention, nicht gefiltert, steril, Gestell | 1250 μl | Steril | Steril |
107.00 CHF
768 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Klappdeckel-Racks für ART™Pipettenspitzen wurden speziell auf Ihre Anforderungen im Labor abgestimmt und lassen sich einfach mit einer Hand öffnen und schließen. Die Spitzen können nicht auf den Labortisch oder den Boden fallen. Falls der Deckel beim Pipettieren stört, können Sie diesen mühelos abnehmen. Hängen Sie den Deckel einfach aus, drehen Sie ihn um, und bringen Sie ihn wieder in seine Position – dann haben Sie bei Bedarf einen herkömmlichen abnehmbaren Deckel.
Eigenschaften:
- Alle Spitzen ohne Filter und die Spezialspitzen bieten die bewährte Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit der ART Spitzen, basierend auf den höchsten Thermo Scientific Standards mit weltweitem Support
- Die Gestelle erlauben schnellen und einfachen Zugriff auf die Pipettenspitzen und sparen somit wertvolle Zeit
- Der Schnappverschluss verriegelt das Gestell sicher für eine zuverlässige Lagerung der Pipettenspitzen
Spezifikation
Ungefiltert | |
ART ohne Filter | |
Racks | |
Universelle Passform |
Naturfarben | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Universelle Passform | |
ART |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.