Learn More
Arsenlösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12957323
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
Verpackung:
Flasche
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arsen
Konzentration 10 mg/l
Verpackung Flasche
Menge 50 ml
Lösungsmittel oder Matrix HNO3