Learn More
Arsen, Plasma-Standardlösung, Specpure™, As 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337927
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00085309
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arsenic plasma standard solution
Konzentration As in 5% HNO3
Namenshinweis As 10000μg/mL
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3264
Güte Specpure™
Physikalische Form Flüssig