Learn More
Arsen AAS-Standard, 1000 mg/l Wie in HCl 2 %, Honeywell Fluka™
Marke: Honeywell Fluka E4003-100ML
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.
Spezifikation
Arsenic AAS Standard | |
Standards und Modifikatoren für AAS | |
<2 |
100 mL | |
1.01 g/cm3 |