Learn More
Abeba™ Arrow 35600 Schuhe
Antistatisch mit Fersen-Mikrofaserpatch. Behandelt mit Sanitized™.
Marke:  Abeba™ 35600/43
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15650188
  • 83.85 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
  • Glattes Leder, perforiert
  • Weiß
  • Rutschfeste PU-Außensohle
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • Fersenpolster aus Mikrofaser
  • Lederfutter
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
Leder
Rutschfest
35600
Weiß
43
Polyurethan