Learn More
Sartorius Arium™ Smart Station PW
Arium™ Smart Station flexible remote dispenser for pure water
1890.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 50 ml bis 50 l |
---|---|
Speisewasserquelle | Rein |
Art des Produktwassers | Pure Water |
Display | Touchdisplay |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17264233
|
Sartorius
H2O-ARST-P-T |
Smart Station Tischgerät |
1890.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17254233
|
Sartorius
H2O-ARST-P-B |
Smart Station für die Wandmontage |
1890.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 26-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Height adjustable display/dispense station for dispensing pure water
- Compact design for easy and space-saving integration into lab environment
- Intuitive touch-activated color display with direct access to important functions
- Flexible and stepless height adjustment to fill different sized containers and beakers
- Ergonomic design can be optimized for either right or left hand operation
- Accurate volume dispense for fast and precise buffer and sample prep
- Adjustable, splash-free flow rate from drop-by-drop to 2 L/min
Equipment supplied:
- Display/dispense unit with wall bracket
- Power supply including:
- IEC connector
- Connection set
For intended use with:
- Arium™ Bagtank
- Arium™ Pro
- Arium™ Comfort
Spezifikation
50 ml bis 50 l | |
Rein | |
Pure Water | |
Touchdisplay |