Learn More
Sartorius arium™ mini 5-Liter-Beutel
Für den Einsatz mit arium mini- und arium mini plus Reinstwassersystemen
Marke:  Sartorius H2O-CBS-5-S
Artikelnummer. 15505153
  • 44.80 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Einfacher und schneller Austausch des arium Beutels
  • Einfacher Beutelwechsel in weniger als 5 Minuten
  • Kein Einsatz von Reinigungsmitteln notwendig, daher mehr Sicherheit für den Anwender 
  • Optimierte Reinwasserspeicherung durch geschlossenes System
  • Material vermeidet permanente Biofilm-Reagenzien und -
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 L
Arium Mini und Arium Mini-plus Reinstwassersysteme
S71, 6 Schichten hohe Gasbarriere
33 cm
40 cm
Zubehör für Sartorius arium™ mini Reinstwassersystem, Aufbewahrungstasche
Beutel, 5 l
12,9 in.
15,7 in.