Learn More
Sartorius arium™ comfort I ASTM 1, 3 kombinierte Wasseraufbereitungssysteme mit UV-Lampe
Verwenden Sie das Sartorius arium™ comfort I kombinierte System für die Herstellung von Reinstwasser des ASTM-Typs 1 und Reinwasser des Typs 3.
7800.00 CHF - 7835.00 CHF
Spezifikation
Bakterieller Gehalt | <1 CFU/1.000 ml |
---|---|
Tägliche Abgabe | 120 l/h (Typ 1), 8 l/h oder 16 l/h (Typ 3) |
Art des Produktwassers | Typ 1 und 3 |
Typ | Wasseraufbereitungssystem |
Speisewasserdruck | 2,0 bis 6,9 bar |
Produktcode | Marke | Flussrate | Montage | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Montage | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15584146
|
Sartorius
H2O-I-1-UV-T |
8 l/h (Typ 3) | Arbeitsfläche |
7800.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15819354
|
Sartorius
H2O-I-1-UV-B |
8 l/h (Typ 3) | Wand |
7835.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Einzigartiges Kassetten-Kit für die Herstellung von Reinstwasser höchster Qualität
- Die innovative iJust-Technologie verbessert die Produktwasserqualität
- Touchscreen mit intuitiver Menüführung
- Kompaktes Design mit SD-Kartensteckplatz
- Reproduzierbare und zuverlässige Ergebnisse
- Die Arium-Software steuert das Ventil am Konzentratauslass entsprechend den Messdaten für CaCO3 und CO2
- Als Tischsystem für jeden Laborarbeitsplatz erhältlich
- Wandmontage mit integrierter Wandhalterung
Vorteile
- Optimierter, wirtschaftlicher Wasserverbrauch
- Hohe Produktwasserqualität zu jeder Zeit
- Garantierte längere Lebensdauer nachgeschalteter Reinstwassersysteme
Spezifikation
<1 CFU/1.000 ml | |
Typ 1 und 3 | |
2,0 bis 6,9 bar | |
HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, Ionenchromatographie, TOC-Analyse, Photometrie, Pufferlösungen, Speisewasser für Laborgeräte wie Autoklaven, Glaswaschmaschinen usw. | |
< 1 ml | |
<1 NTU | |
43,5 cm | |
50,1 cm | |
47,6 cm | |
Ca. 31 kg (Betrieb); 23 kg (leer) |
120 l/h (Typ 1), 8 l/h oder 16 l/h (Typ 3) | |
Wasseraufbereitungssystem | |
2 °C° bis 30 °C° | |
80% | |
Adsorption durch sphärische Aktivkohle, Katalysator, Umkehrosmose, Deionisierung, UV-Strahlung, optionale Endpartikel und sterile Filtration | |
17 in. | |
19,7 in. | |
18,7 in. | |
68.3 lb. (Betrieb); 50.7 lb. (leer) | |
100/240 V AC (+/-10 %) 50/60 Hz 130 VA (max.) |