Learn More
Velp Scientifica™ AREX-6 Magnetheizplattenrührer
Sicherer und leistungsstarker Keramik-Heizplattenrührer aus Aluminium, aufrüstbar mit VTF und VTF EVO
Marke:  Velp Scientifica™ F20500463
437.95 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15825231
  • 479.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Überragende Sicherheitsfunktionen
  • Der Lichtschutzschalter verhindert unbeabsichtigtes Aufheizen
  • Das beleuchtete Symbol für die heiße Oberseite informiert den Anwender, wenn die Temperatur der oberen Platte über 50 °C liegt
  • Widerstandsfähiges Druckguss-Gehäuse (IP 42) für maximalen Schutz des inneren Geräteteils.
  • Die Rührgeschwindigkeit steigt sanft an, um Verschüttungen zu vermeiden
  • Die optionale und maßgeschneiderte Silikonschutzhülle schützt den Rührer vor Verschüttungsschäden
Entwickelt für Leistungsfähigkeit und Anwenderfreundlichkeit
  • Die Platte aus Aluminiumlegierung sorgt für eine optimale Wärmeübertragung
  • Präzise Platten-Temperaturregelung bis zu 370 °C
  • Extrem leistungsstarker bürstenloser Motor, der mit einer Drehzahl von 30 bis 1700 rühren kann
  • Die Drehmoment-Kompensationstechnologie SpeedServo™ hält die Drehzahl bei Veränderung der Viskosität konstant
  • Der neue Alnico-Magnet bietet eine hochmoderne Magnetkupplung und garantiert ein hervorragendes peripheres Rühren
Vielseitigkeit und verbesserte Produktivität
  • Anschluss für VTF-, VTF EVO-Digital-Thermoregulatoren zur direkten Temperaturregelung der Probe mit einer Temperaturgenauigkeit von 0.5 °C
  • Die VTF und VTF EVO erweitern das AREX-6-Leistungspotential durch exklusive Merkmale digitaler Heizplattenrührer
  • Der MultiAluBlock™ und der neue MonoAluBlock™ ermöglichen die Durchführung zahlreicher Reaktionen und sparen Zeit und Platz auf dem Labortisch
  • Das neue Hemisphärische Schalen-Set ermöglicht den Austausch von Ölbädern und -mänteln, um mit Rundkolben saubere und sichere Reaktionen durchzuführen
  • PTFE-Sicherheitsabdeckungen minimieren die thermische Dispersion und erhöhen die Sicherheit
Spezifikation
Spezifikation
Technopolymer
Beheizbarer Magnetrührer
Technopolymer
Analog
160 mm
50/60 Hz
105 mm
5,7 lb.
Heizplattenrührer
1
30 bis 1700 U/min
Analog
230 V
Warnsystem vor heißen Platten
230 V, 50 bis 60 Hz
5,3 in. Durchm.
Umgebungstemperatur bis 370 °C
280 mm
630 W
2,6 kg
Rund
20 l
280 x 160 x 105 mm