Learn More
Karl Hecht™ Teströhrchen aus AR-/Kalk-Natron-Glas mit rundem Boden
Ideal für routinemäßige Laboranalysen und -verfahren. Die Karl Hecht™ AR-Glas™ Reagenzgläser mit rundem Boden bestehen aus langlebigem AR-Glas Natriumglas.
9.86 CHF - 44.30 CHF
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10393651
|
Karl Hecht™
42775027 |
11,6 mm | 100 mm |
44.30 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10343751
|
Karl Hecht™
42775030 |
13,25 mm | 100 mm |
17.81 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10109880
|
Karl Hecht™
42775021 |
9,5 mm | 100 mm |
15.85 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10262101
|
Karl Hecht™
42775060 |
17,5 mm | 180 mm |
25.71 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10539461
|
Karl Hecht™
42775012 |
8,0 mm | 40 mm |
9.86 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Ohne Rand
- Dickwandig
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Nein | |
Reagenzgläser |