Learn More
Thermo Scientific™ AQUASIL™ C18-HPLC-Säulen
Kohlenstoffbeladung: 12 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 77503-051030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- C18-Phase mit polaren Endkappen
- Alternative Selektivität im Vergleich zu konventionellen C18-Phasen
- Kompatibel mit 100 % wässrigen mobilen Phasen
Bestellinformation
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
Spezifikation
Analysesäule | |
50 mm | |
2 bis 8 | |
310 m²/g | |
C18 | |
12% | |
Ja |
1 mm | |
3 μm | |
100 Å | |
L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |