Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ 5μm C18 HPLC-Säulen, 5?m Partikelgröße
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 12 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 77505-254630
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ AquaSil™ 5μm C18 HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- C18-Phase mit Polarer Endkappe
- Alternative Selektivität im Vergleich zu herkömmlichen C18-Phasen
- Kompatibel mit 100 % wässrigen mobile Phasen
Bestellinformationen:
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Analysesäule | |
LC/MS | |
5 μm | |
100 Å | |
L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
4.6 mm | |
250 mm | |
2 bis 8 | |
310 m²/g | |
Aquasil™ C18 | |
12 % | |
Ja |