Learn More
Kimberly-Clark™ Aquarius-Spender für Einzelblatt-Toilettenpapier
Schaffen Sie einen hygienischen Waschraum mit dem schlanken weißen Aquarius™ Toilettenpapierspender. Das Design mit Einzelblattentnahme erleichtert die Reinigung. Die Überfüllungsschutzvorrichtung minimiert Verschwendung und Kosten. Kompatibel mit Toilettenpapier der Marken Kleenex™
Marke:  Kimberly-Clark™ 6946
15.54 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15992491
  • 54.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aquarius™ Spender für Einzelblatt-Toilettenpapier, weiß
  • Effektive Einzelblattentnahme bedeutet, dass jedes Blatt Toilettenpapier nur vom jeweiligen Benutzer berührt wird, was zur Reduzierung von Kreuzkontamination und Abfallaufkommen beiträgt
  • Überfüllung, Verschwendung und Kosten werden durch die einzigartige patentierte Überfüllungsschutzvorrichtung des Toilettenpapierspenders minimiert, die für eine einwandfreie Ausgabe sorgt
  • Das schlanke, glatte, abgerundete Design dieses Toilettenpapierspenders ist ohne Schmutzfallen und ermöglicht so eine einfache Reinigung und verbesserte Waschraumhygiene
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Kimberly-Clark Einzelblatt-Toilettenpapieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Toilettenpapierspender
4.8 in.
13.4 in.
6.7 in.
Toilet Paper
Wall Mount
Hinged Lid with Front Opening
Weiß
12.3 cm
34.1 cm
16.9 cm
Plastic
1
Kleenex™ und Scott™ Toilettenpapier