Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Aquarius Slimfold Handtuchspender, weiß
Teil der perfekt aufeinander abgestimmten Aquarius™ Waschraum-Spenderreihe. Fördert Hygiene und Kostenbegrenzung durch kontrollierte Entnahme. Weißer Spender in schlanker, moderner Optik. Reinigungsfreundlich. 23,9 cm (B), kombinierbar mit 5856, 4442 und 7693.
Marke:  Kimberly-Clark Professional™ U7024
24.35 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15581640
  • 165.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Weißer Spender mit Hochglanzfinish in schlanker, moderner Optik
  • Leicht zu warten und zu reinigen – keinerlei Schmutz- oder Staubfallen
  • Leicht zu öffnen und zu befüllen, mit individuell anpassbarem Sichtfenster zur Füllstandanzeige
  • Kombinierbar mit Scott™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Spender für gefaltete Papierhandtücher
3.2 in.
9,63 in.
9.4 in.
Wipes
Wall Mount
Hinged Lid with Front Opening
Weiß
8.1 cm
24,7 cm
23.9 cm
Plastic
1