Learn More
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Matting Roll, Series 85
Advanced water removal and retention properties keep floors cleaner and safer, for an extended period of time. Traditional, deep cut pile and coir matting allows dirt and moisture to sit on the surface and be tracked into the building.
Marke:  3M™ Nomad™ 7000032563
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17118580
  • 5450.00 CHF / 1 Rollen
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Leistungsstarke Textil-Eingangsmatte mit erweiterten Wasserabscheidungs- und -aufnahmeeigenschaften
  • Hält 80 % an Schmutz und Nässe an der Tür zurück
  • Eingangsmatte für stark frequentierte Bereiche (1.500 bis 5.000 Begehungen pro Tag)
  • Phthalatfreie, rutschsichere PVC-Rückseite
  • Ausgezeichneter Erhalt der Optik
  • Langlebig und einfach zu reinigen
  • Erhältlich als Matten oder in Rollen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 x 2 m
Nomad™ Aqua, Serie 85
Grau
2 m
Für stark frequentierte Bereiche
7,5 mm
10 m