Learn More
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Matting Roll, Series 65
Removes dirt and moisture more effectively than conventional mats, keeping floors cleaner and safer, for an extended period of time. Traditional, deep cut pile and coir matting allows dirt and moisture to sit on the surface and be tracked into the building.
Marke:  3M™ Nomad™ 7000062974
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17108640
  • 9055.00 CHF / 1 Rollen
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Textile Eingangsmatte mit hervorragenden Eigenschaften für Feinschmutz- und Nässeentfernung
  • Hält 80 % an Schmutz und Nässe an der Tür zurück
  • Für mittel frequentierte Bereiche (500 bis 1500 Begehungen pro Tag)
  • Doppelfaserschlingen, in einem karierten Muster angeordnet
  • Ausgezeichneter Erhalt der Optik
  • Empfohlen als Matte für mittel frequentierte Bereiche
  • Langlebig und einfach zu reinigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 x 2 m
7,5 mm
20 m
Nomad™ Aqua, Serie 65
Grau
2 m