Learn More
AQ-RA 741, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
High affinity, selective muscarinic M2 receptor antagonist (pKi values are 8.3, 7.7 and 6.82 for M2, M1 and M3 receptors, respectively). Displays cardioselectivity in vivo, over intestinal, tracheal and bladder muscarinic receptors; inhibits vagally and agonist-induced bradycardia.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | AQ-RA 741 |
Menge | 50 mg |
Formelmasse | 463.62 |
Reinheit (%) | >99% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Share a Content Correction