Learn More
Molecular Probes™ APTS (8-Aminopyren-1,3,6-Trisulfonsäure, Trinatriumsalz)
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 mg
Verpackung:
1 x
Description
Das aromatische Amin von APTS (8-Aminopyren-1,3,6-trisulfonsäure, Trinatriumsalz) kann reversibel an Aldehyde und Ketone gekoppelt werden, um eine Schiff Base zu bilden, die durch Natriumborohydrid (NaBH) auf ein stabiles Amin-Derivat reduziert werden kann4) oder Natriumcyanoborhydrid (NaCNH3), um neue biotinylierte Sonden zu bilden.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Schmelzpunkt | >250 °C |
Farbe | Gelb |
Verpackung | 1 x |
Menge | 10 mg |
Physikalische Form | Fest |