Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit (5 mL sample prep, 1 mL PCR)
Von der biologischen Probe zu Genotypisierungsergebnissen in weniger als einer Stunde.
Marke: Applied Biosystems™ 4403313
Includes: Ausreichend Reagenzien für 100 Reaktionen in der Probenvorbereitung bei 50 μl pro Reaktion und 400 PCR-Reaktionen bei 5 μl pro Reaktion.
Beschreibung
Das TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit kombiniert DNA-Extraktion und TaqMan™ chemische Genotypisierung in einem optimierten Protokoll, um Ergebnisse aus jeder Probe in weniger als einer Stunde zu liefern.
- DNA Extract All Reagents Kits bieten PCR-bereite DNA aus einer großen Auswahl von Probentypen, angefangen von Blut über Wangenabstriche bis hin zu Pflanzengewebe in 5 Minuten.
- Der TaqMan™ GTXpress™ Master Mix bietet eine robuste PCR-Amplifikation der extrahierten DNA in weniger als 50 min.
- Kompatibel mit Fast- und Standard-Thermocycling-Bedingungen
- Vorgemische Komponenten, die bei 2 °C bis 8 °C gelagert werden, reduzieren erheblich die Assay-Vorbereitungszeit
- Validiert mit allen Arten von Applied Biosystems™ TaqMan™ Genotypisierungsassays
- Erweiterter PCR-Zyklus für schlecht amplifizierte oder probenbegrenzte Reaktionen
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Lysereagenzien (2 °C bis 8 °C): je 5 ml Lyse- und DNA-Stabilisierungslösung; Mastermix (15 °C bis 25 °C): 1 ml 2X-Mastergmix mit AmpliTaq™ Fast DNA-Polymerase, UP, dNTPs, Trackingfarbstoff und ROX™-Farbstoff. Garantierte Mindesthaltbarkeit 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und CofA aufgedruckt). |
|
Niedrig | |
AmpliTaq DNA-Polymerase | |
SNP-Genotypisierung (Echtzeit-PCR basiert) | |
SNPs (Unbekannt oder Zahlreich), SNPs (Bekannt) | |
Sample-to-SNP™, TaqMan™ | |
Ur (Ultrarein) | |
100 Reaktionen | |
Bukkalprobe, Zellkulturen, Haar mit Follikel, Leaf Punch oder Nadel, Saatgut-Stückchen, Schwanzbiopsat (Maus), Schwanzbiopsat (Ratte), Gewebe (FFPE), Vollblut |
Primer-Sonde | |
qPCR | |
Schnell oder standardmäßig | |
7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, GeneAmp 9700, StepOne™, Fast Mode, StepOne™, Standard Mode, Veriti Thermal Cycler, StepOne™ Standard Mode, StepOne™ Fast Mode | |
ROX (vorgemischt) | |
Probe zum SNP-Kit | |
1 kit | |
Integrierter Heißstart | |
5 ml |