Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit (20 ml-Probenvorbereitung, 50 ml-PCR)
Von der biologischen Probe zu Genotypisierungsergebnissen in weniger als einer Stunde.
Marke:  Applied Biosystems™ 4403087
Artikelnummer. 10773637
  • 7930.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Ausreichend Reagenzien für 400 Reaktionen in der Probenvorbereitung bei 50 μl pro Reaktion und 20,000 PCR-Reaktionen bei 5 μl pro Reaktion.
Beschreibung
Beschreibung
Das TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit kombiniert DNA-Extraktion und TaqMan™ chemische Genotypisierung in einem optimierten Protokoll, um Ergebnisse aus jeder Probe in weniger als einer Stunde zu liefern.
  • DNA Extract All Reagents Kits bieten PCR-bereite DNA aus einer großen Auswahl von Probentypen, angefangen von Blut über Wangenabstriche bis hin zu Pflanzengewebe in 5 Minuten.
  • Der TaqMan™ GTXpress™ Master Mix bietet eine robuste PCR-Amplifikation der extrahierten DNA in weniger als 50 min.
  • Kompatibel mit Fast- und Standard-Thermocycling-Bedingungen
  • Vorgemische Komponenten, die bei 2 °C bis 8 °C gelagert werden, reduzieren erheblich die Assay-Vorbereitungszeit
  • Validiert mit allen Arten von Applied Biosystems™ TaqMan™ Genotypisierungsassays
  • Erweiterter PCR-Zyklus für schlecht amplifizierte oder probenbegrenzte Reaktionen
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält Lysereagenzien (2 °C bis 8 °C): Je 20 ml Lyse- und DNA-Stabilisierungslösung; Mastermix (15 °C bis 25 °C): 50 ml 2X-Mastermix mit AmpliTaq™ Fast DNA Polymerase, UP, dNTPs, Trackingfarbstoff und ROX™-Farbstoff.
AmpliTaq DNA-Polymerase
7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, GeneAmp™ 9700, StepOne™, Fast Mode, StepOne™, Standardmodus, Veriti™ Thermocycler
1 Kit
Genotypisierung
Primer-Sonde
Schnell oder standardmäßig
ROX (vorgemischt)
SNPs (bekannt), SNPs (unbekannt oder zahlreich)
Bukkalprobe, Zellkulturen, Haar mit Follikel, Leaf Punch oder Nadel, Saatgut-Stückchen, Schwanzbiopsat (Maus), Schwanzbiopsat (Ratte), Gewebe (FFPE), Vollblut