Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Reagenzien-Starter-Kit
Das TaqMan™ PCR-Starterkit wurde entwickelt, um die eukaryotische 18S rRNA-Sequenz in humaner Raji cDNA mit dem TaqMan™ 5' Nuklease-Assay mit dem TaqMan™ PCR-Mastermix zu erkennen und zu quantifizieren.
Marke: Applied Biosystems™ 4352405
Includes: TaqMan™ Universaler PCR-Mastermix, No AmpErase™ UNG, eukaryotisches 18S rRNA TaqMan™ Assay (aus zwei unmarkierten PCR-Primern und einer markierten TaqMan™ Sonde), plus einer Probe humaner Raji cDNA
Beschreibung
Genspezifische, gebrauchsfertige TaqMan™ Genexpressions-Assays und Universaler Mastermix bieten Ihnen eine schnelle, einfache Methode zur Messung von Veränderungen in der Genexpression.
- Schnelle Ergebnisse dank einfacher Vorgehensweise
- Das Hot-Start-DNA-Polymerase-Enzymsystem gewährleistet zuverlässige Ergebnisse durch Minimierung der unspezifischen Produktamplifikation
- Anwendungsbereiche: 7500 Real-Time PCR-System mit Dell™ Notebook, 7500 Real-Time PCR-System mit Dell™ Tower, 7900HT Fast Real-Time PCR-System mit 384-Well Blockmodul, 7900HT Fast Real-Time PCR-System mit 384-Well Blockmodul und Automatisierungszubehör, 7900HT Fast Real-Time PCR-System mit Standard 96-Well Blockmodul, 7900HT Systemautomatisierungs-Zubehör-Upgrade, 7900HT System Standard 384-Well Block Upgrade-Kit, 7900HT System Standard 96-Well Block Upgrade-Kit, ABI PRISM™ 7000 Sequenzdetektionssystem (Notebook)
Gebrauchsfertige Genexpressionslösung:
- Das TaqMan™ Reagenzien-Starterkit enthält eine Probe des TaqMan™ Universaler PCR-Mastermix und TaqMan™ Genexpressions-Assays (eukaryotische 18S-rRNA) sowie eine Probe von humaner Raji cDNA - alles – alles was Sie für die 18S-Genexpressionsanalyse benötigen
- Kombinieren Sie diese Reagenzien einfach gemäß den Anweisungen, um reproduzierbare und quantitative Genexpressionsdaten zu erhalten
Ein vollständiges, integriertes Genexpressionssystem:
- Mit den TaqMan™ Genexpressions-Assays und dem TaqMan™ Universalen PCR-Mastermix können Sie die zeitaufwendige Formulierung und Optimierung von Mastermixen vermeiden, indem Sie universelle Zyklusbedingungen und voroptimierte Reagenzien verwenden
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Dieses Kit enthält TaqMan™ Universaler PCR-Mastermix, No AmpErase™ UNG, eukaryotische 18S-rRNA TaqMan™ Assay (mit zwei nicht markierten PCR-Primern und einer markierten TaqMan™-Sonde) sowie eine Probe humaner Raji-cDNA. PCR-Mix bei 2 °C bis 8 °C lagern. Rest des Kits bei -15 °C bis -25 °C lagern. |
|
qPCR | |
Standard | |
ROX (vorgemischt) | |
PCR-Reagenzien | |
Trockeneis | |
Target-spezifisch | |
Integrierter Heißstart |
Primer-Sonde | |
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase | |
7000 System, 7500 System, AB 7900 HT 384-Well System | |
TaqMan™ | |
1 kit | |
18S rRNA | |
Genexpression | |
DNA (genomisch), cDNA |