Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Low Density Array Spectral Calibration Kit
Dient zur Validierung der Leistung der Applied Biosystems™ 7900HT schnelle Echtzeit-PCR-Systeme mit dem TaqMan™ Low Density Array Block Upgrade.
Marke: Applied Biosystems™ 4362745
2794.50 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Enthält ein Hintergrund-Röhrchen, drei separate Standards mit reinen Farbstoffen (FAM™, ROX™, VIC™) und vier leere TaqMan™ Low-Density-Arrays.
Beschreibung
Das TaqMan™ Spektralkalibrierungskit für Niedrigdichte-Arrays enthält vier leere TaqMan™ Low-Density-Arrays, ein Hintergrund-Röhrchen und drei separate Standards mit reinen Farbstoffen (FAM™, ROX™, VIC™). Setzen Sie die geladenen Kalibrier-Assays während der Systeminstallation ein. Das System erfasst die Spektralinformationen des Farbstoff-Standards. Der Anwendungsalgorithmus des Systems verwendet dann die Kalibrierungsinformationen für eine präzise Datenanalyse. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie die Leistung Ihres Instruments alle sechs Monate überprüfen.
Setzen Sie die geladenen Kalibrier-Assays während der Systeminstallation ein. Das System erfasst die Spektralinformationen des Farbstoff-Standards. Der Anwendungsalgorithmus des Systems verwendet dann die Kalibrierungsinformationen für eine präzise Datenanalyse. Für genaue Ergebnisse sollte die Leistung des Geräts alle sechs Monate überprüft werden.
Bestellinformation
Lagerung bei 15 bis 25 °C, vor Licht schützen
Spezifikation
Enthält ein Hintergrund-Röhrchen, drei separate Standards mit reinen Farbstoffen (FAM™, ROX™, VIC™) und vier leere TaqMan™ Low-Density-Arrays. Bei –15 bis –25 °C lagern. Vor Licht schützen. | |
7900 HT LDA-System | |
TaqMan™ | |
Real Time PCR (qPCR) | |
Spektralkalibrierung |
FAM, ROX, VIC | |
Fluoreszenz | |
Kit für Spektralkalibrierung | |
1 kit |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.