Learn More
Applied Biosystems™ MUSTANG PURPLE™ Dye Spectral Calibration Plate for Multiplex qPCR, 384-well
Zur Kallibrierung von ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex und QuantStudio™ 12K Flex Real-Time PCR-System mit einem 384-Well-Block.
Marke:  Applied Biosystems™ 4457334
139.70 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15675208
  • 254.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts. Die Farbstoffformulierungen verbessern die Ergebnisse durch Multiplexing, indem Fluoreszenzspektren, die in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer dargestellt werden.
Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Vollständige Anweisungen finden Sie im Wartungshandbuch des Geräts.
Bestellinformation
Trockeneisversand; Lagerung im Tiefkühlgerät (-5 ° bis -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 °C bis -30 °C).
QuantStudio™, ViiA™ 7 System
Real Time PCR (qPCR)
1 plate
Mustang Purple™
Platte zur Spektrenkalibrierung mit Farbstoff
Trockeneis
Spektralkalibrierung