Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ spritzwasserfreie 96-Well-Basis
Zur Verwendung bei der Zentrifugation
Marke: Applied Biosystems™ 4312063
246.05 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 10 MicroAmp spritzfreie 96 Well-Profile.
Beschreibung
- Für die Aufnahme von MicroAmp Reaktionsröhrchen in MicroAmp Tablett-/Halterungssets oder 96-Well-Reaktionsplatten für die praktische Verarbeitung von Proben vor und nach der PCR
- Einheitliche Ergebnisse
- Verwendung mit Instrumenten, die über beheizte Probenabdeckungen verfügen, so dass Kondensation und Notwendigkeit von Mineralöl-Overlays vermieden werden
- Firmeneigene MicroAmp Reaktionsröhrchen sind für eine leistungsstarke PCR unerlässlich, um eine maximale Temperatur und Amplifikationsgleichförmigkeit für Proben zu gewährleisten
PCR, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
MicroAmp | |
96-Well-Profil | |
PCR | |
10 Profile |
Enthält 10 MicroAmp™ spritzfreie 96 Well-Profile. Bei Raumtemperatur lagern. | |
Schwarz | |
7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, GeneAmp 9700, QuantStudio™, SimpliAmp™ Thermocycler, StepOne™, StepOnePlus™, Veriti Dx Fast Thermocycler, Veriti Dx Thermocycler, Veriti Fast Thermocycler, Veriti Thermocycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, ProFlex™ PCR System, ViiA™ 7 Dx Fast System, 7500 Fast Dx System, 2720 Thermocycler, ViiA™ 7 Fast System, QuantStudio™ Dx | |
96-Well-Platten | |
Raumtemperatur |