Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Snap-On Optical Film Compression Pad
Am Metallrahmen befestigtes Verdichtungsrad für optische Folien
Marke: Applied Biosystems™ 4333292
Additional Details : Gewicht : 0.36000kg
Includes: Je 9. Die konforme an einem Metallrahmen befestigte Abdeckung ist für den Einsatz mit dem ABI PRISM 7900HT-Sequenzdetektionssystem bei Verwendung des verfügbaren automatischen Zubehörs mit 96-Well-Platten konzipiert
Beschreibung
Entwickelt für die Verwendung mit dem Applied Biosystems 7900HT schnellen Echtzeit-System bei Verwendung von automatischem Zubehör mit 96-Well-Platten.
PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Je 9. Die konforme, an einem Metallrahmen befestigte Abdeckung ist für den Einsatz mit dem ABI PRISM™ 7900HT-Sequenzdetektionssystem bei Verwendung des verfügbaren automatischen Zubehörs mit 96-Well-Platten konzipiert | |
Optisch | |
7900HT System | |
96-Well-Platten | |
Raumtemperatur |
MicroAmp | |
Kompressionsplatte | |
PCR | |
9 |