Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode & Optical Caps
Optimiert für unübertroffene Temperaturgenauigkeit und -homogenität für schnelle, effiziente PCR-Amplifikationen
Marke: Applied Biosystems™ 403012
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Includes: 20 Platten mit 300 optischen 8er-Deckelstreifen (entspricht den Katalognummern 4306737 und 4323032)
Beschreibung
Diese Platte, bestehend aus einem einzelnen starren Polypropylenstück im 96-Well-Format, ist mit Applied Biosystems 96-Well Echtzeit-PCR-Systemen und Thermozyklern kompatibel.
- Mattiert zur Minimierung von Störfluoreszenz, die von den Wells des Thermocycler-Blockes abstrahlt
- Geprüft zur Eliminierung von Platten mit Eigenfluoreszenz
- Design liefert eine Barriere für die Umgebungsluft und gewährleistet damit Temperaturkonstanz zwischen den Wells
- Jede Reaktionsplatte besitzt ein eindeutiges Etikett mit einer aus acht Zeichen bestehender Seriennummer (Barcode), die zur Verhinderung von Verfolgungsfehlern maschinenlesbar ist und auch vom Anwender ausgelesen werden kann
- Enthält MicroAmp optische 8er-Deckelstreifen
- MicroAmp Einwegartikel sind optimiert und zeichnen sich durch unübertroffene Temperaturgenauigkeit und -homogenität für schnelle und ölfreie PCR-Amplifikationen aus
- Proprietäre MicroAmp Platten sind für eine leistungsstarke PCR-Reaktion unerlässlich und gewährleisten für Ihre Proben die größtmögliche Temperatur- und Amplifikationshomogenität
PCR, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
Enthält 20 Platten mit 300 Streifen optischen 8er-Deckelstreifen (Entspricht Katalog Nr. 4306737 und 4323032) |
|
Optisch | |
Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator | |
96 | |
20 Platten |
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
MicroAmp | |
96-Well-Reaktionsplatte | |
0,3 ml | |
PCR | |
Standard |