Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical 96-Well-Reaktionsplatte mit Barcode und optischen Klebefolien
Optimiert für unübertroffene Temperaturgenauigkeit und -homogenität für schnelle, effiziente PCR-Amplifikationen
Marke:  Applied Biosystems™ 4314320
1167.90 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10311515
  • 2290.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
5 Packungen mit je 20 Platten (entspricht 5 x Herst.- Nr. 4306737), 1 Packung mit 100 optischen Klebefolien (entspricht Herst.-Nr. 4311971)
Beschreibung
Beschreibung
Diese Platte besteht aus einem einzigen starren Stück Polypropylen im 96-Well-Format und ist mit Applied Biosystems 96-Well-Echtzeit-PCR-Systemen und Thermocyclern kompatibel.
  • Mattiert zur Minimierung von Störfluoreszenz, die von den Wells des Thermocycler-Blockes abstrahlt
  • Geprüft zur Eliminierung von Platten mit Eigenfluoreszenz
  • Das einzigartige Design schirmt die Umgebungsluft ab, sodass die Temperaturkonstanz zwischen den Wells gesichert ist
  • Jede Reaktionsplatte besitzt ein eindeutiges Etikett mit einer aus acht Zeichen bestehender Seriennummer (Barcode), das zur Verhinderung von Verfolgungsfehlern maschinenlesbar ist und auch vom Anwender ausgelesen werden kann
  • Die im Lieferumfang enthaltenen Applied Biosystems MicroAmp Optischen Klebefolien verringern beim Auftragen auf Mikrotiterplatten die Wahrscheinlichkeit einer Kontamination zwischen den Wells und einer Probenverdunstung
  • Alle Wells werden durch die druckempfindliche Klebefolie fest versiegelt
  • Wirkt sich nicht störend auf das Erfassen von Probenmesswerten aus
  • Die Folie auf der Platte ausrichten, dann zur Versiegelung festdrücken
  • Einfach anzuwenden, klebt nicht an Handschuhen
  • Gesamtvolumen: 96 x 0,2 ml-Röhrchen
Ölfreie PCR-Amplifikation
  • MicroAmp Einwegartikel sind optimiert und zeichnen sich durch unübertroffene Temperaturgenauigkeit und -homogenität für schnelle und ölfreie PCR-Amplifikationen aus
PCR, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Umgebungstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Optisch
Polypropylen
100 plates
96-Well Platte
Platte/Klebefolie/Barcode
Druckempfindlich
Zertifiziert DNA-/RNase-frei
96
Enthält:
5 Packungen mit je 20 Platten (entspricht 5 × Kat.-Nr. 4306737)
1 Packung mit 100 optischen Klebefolien (entspricht Kat.-Nr. 4311971)
Bei Raumtemperatur lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre.
Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator
MicroAmp
96-Well-Platte