Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Fast 96-Well Tray
Für den passgenauen Halt von MicroAmp Fast-Reaktionsröhrchen mit Verschlusskappe (0,1 ml) und MicroAmp Fast 8er-Röhrchenstreifen
Marke: Applied Biosystems™ 4358305
Additional Details : Gewicht : 0.27000kg
Includes: 10 MicroAmp 96-Well Schnell-Tabletts.
Beschreibung
Das MicroAmp Fast 96 Well-Tablett ist für eine effizientere Probenverarbeitung auf dem Applied Biosystems9800 Fast Thermocycler erforderlich.
- Organisiert Fast Reaktionsröhrchen oder Streifen übersichtlich
Bietet den zur schnellen PCR erforderlichen thermischen Kontakt
Hergestellt nach hohen Spezifikationen zur Gewährleistung eines qualitativ hochwertigen Produkts
- Ermöglicht das Organisieren von Röhrchen beim Hinzufügen von Proben und Mischen
- Verringert Verschüttungen und Verwechslungen von Röhrchen durch Sichern und Bestellen von Röhrchen auf dem Labortisch
- Wenn die Proben fertig sind, werden die Röhrchen direkt auf den Block des 9800 Fast Thermocyclers gelegt.
- Kein lästiges Umfüllen von Röhrchen und thermischer Kontakt, der für effizientes und präzises Thermocycling erforderlich ist
PCR, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
MicroAmp | |
9800 Schnell-Thermocycler | |
96-Well-Platten | |
Raumtemperatur |
Enthält 10 MicroAmp™ Fast 96-Well-Tabletts. Bei Raumtemperatur lagern. | |
Tablett | |
PCR | |
10 Tabletts |