Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-Well Tray
Speziell für den sicheren Halt von 96 MicroAmp Reaktionsröhrchen mit Deckel
Marke: Applied Biosystems™ N8010541
Additional Details : Gewicht : 0.29000kg
Includes: 10 MicroAmp 96 Well-Profile.
Beschreibung
Für eine effizientere Probenverarbeitung auf Applied Biosystems 96-Well-Thermocyclern ist das MicroAmp 96-Well-Tablett erforderlich.
- Entwickelt für eine effiziente Probenverarbeitung
- Speziell für MicroAmp-Reaktionsröhrchen mit Verschlusskappen entwickelt
- Hergestellt mit hoher Spezifität zur Gewährleistung eines qualitativ hochwertigen Produkts
- Ermöglicht die Organisation von Röhrchen während des Hinzufügens von Proben und Gemisch
- Verringert Verschütten und Verwechslungen von Röhrchen durch Sicherung und Ordnen von Röhrchen auf dem Labortisch
- Wenn die Proben fertig sind, befindet sich das Röhrchentablett direkt auf dem Thermocycler-Block
- Kein lästiger Röhrchentransfer
- Bietet den für Thermocycling erforderlichen thermischen Kontakt
Informationen zur Lizenz (Limited Label Licence) und zum Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
MicroAmp | |
Tablett | |
PCR | |
10 Tabletts |
Enthält 10 MicroAmp™ 96-Well-Tabletts. Bei Raumtemperatur lagern. | |
Naturfarben | |
GeneAmp 9700, 2720 Thermocycler | |
96-Well-Platten | |
Raumtemperatur |