Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-Well Tray for VeriFlex™ Blocks
Entwickelt für eine effiziente Probenverarbeitung
Marke:  Applied Biosystems™ 4379983
Artikelnummer. 10361235
  • 181.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 10 MicroAmp 96 Well-Tabletts für VeriFlex Blöcke.
Beschreibung
Beschreibung
• Entwickelt für eine effiziente Probenverarbeitung
• Speziell für MicroAmp™ Fast Reaktionsröhrchen mit Verschlusskappen (0,1 ml) und MicroAmp™ Fast 8er-Röhrchenstreifen (0,1 ml) entwickelt
• Speziell für MicroAmp™-Reaktionsröhrchen mit Verschlusskappen (0,2 ml) entwickelt
• Zur Gewährleistung eines qualitativ hochwertigen Produkts nach anspruchsvollen Spezifikationen gefertigt
Praktisch und leistungsfähig Mit dem MicroAmp™ 96 Well-Tablett für VeriFlex™ Blöcke können Sie Ihre Röhrchen übersichtlich organisieren und Proben hinzufügen bzw. mischen. Dieses praktische Tablett verringert Verschüttungen und Verwechslungen durch Sichern und Ordnen Ihrer Röhrchen auf dem Labortisch. Wenn die Proben bereit sind, stellen Sie das Röhrchentablett einfach direkt auf den Block des StepOne™ Echtzeit-PCR-Systems oder den Veriti™ Thermocycler. Durch das Tablett entfällt zum einen der lästige Röhrchen-Transfer und zum anderen bietet es den für den Thermozyklus erforderlichen thermischen Kontakt.
Hinweis: Informationen zur Lizenz (Limited Label Licence) und zum Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage. Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei
MicroAmp
Tablett
PCR
10 Tabletts
Enthält 10 MicroAmp™ 96 Well-Tabletts für VeriFlex™ Blöcke. Bei Raumtemperatur lagern.
Schwarz
2720 Thermocycler, SimpliAmp™ Thermocycler, StepOnePlus™, Veriti Dx Fast Thermocycler, Veriti Dx Thermocycler, Veriti Fast Thermocycler, Veriti Thermocycler, ProFlex™ PCR System
96-Well-Platten
Raumtemperatur