Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-Well Tray/Retainer Set
Erhältlich im 96- oder 24-Well-Format
Marke: Applied Biosystems™ 403081
Includes: Fasst bis zu 96 MicroAmp Röhrchen ohne Deckel (0,2 ml) für den Einsatz mit dem System 9600 oder mit dem System 9700. Zur Verwendung mit MicroAmp 96-Well Profil Art.-Nr. 8010531
Beschreibung
Dieses Set enthält MicroAmp-Reaktionsröhrchen ohne Verschlüsse für die Verarbeitung im Veriti 96 Well-Thermocycler, 96 Well GeneAmp PCR-System 9700 oder dem Applied Biosystems 2720 Thermocycler.
- Erhältlich im 96- oder 24-Well-Format für mehr Flexibilität
- Entwickelt für die Kompatibilität mit MicroAmp Reaktionsröhrchen und MicroAmp Reaktionsröhrchen im 8er-Streifen
- Organisieren von Röhrchen beim Hinzufügen von Proben und Mischen
- Verringert Verschüttungen und Verwechslungen von Röhrchen durch Sichern und Bestellen von Röhrchen auf dem Labortisch
- Wenn die Proben fertig sind, werden die Röhrchen-Tabletts direkt auf den Block des GeneAmp Thermocyclers gelegt
- Mit dem Tablett wird das lästige Umfüllen von Röhrchen verhindert und für den thermischen Kontakt gesorgt, der für ein leistungsstarkes Thermocycling erforderlich ist
Informationen zur Lizenzbestimmungen (Limited Label Licence) und Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR und Echtzeit-PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
MicroAmp | |
96-Well-Tablett/Halterungssatz | |
PCR | |
10 Set |
Fasst bis zu 96 MicroAmp™ Röhrchen ⁄ohne Verschlusskappen (0,2 ml) für die Verarbeitung mit den Systemen 9600 oder 9700. Zur Verwendung mit MicroAmp™ 96-Well Profil Art.⁄Nr. N8010531 | |
Weiß | |
2720 Thermocycler, 7000 System, AB 2720 Thermocycler, GeneAmp 9700, 2720 Thermocycler | |
96-Well-Platten | |
Raumtemperatur |